Learn More
N-Clorosuccinimida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4408378
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
128-09-6
C4H4ClNO2
133.531
MFCD00005511
JRNVZBWKYDBUCA-UHFFFAOYSA-N
n-chlorosuccinimide, succinchlorimide, chlorosuccinimide, succinochlorimide, succinic n-chloroimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-chloro, 1-chloro-2,5-pyrrolidinedione, succinimide, n-chloro, ncs, caswell no. 807
31398
CHEBI:53203
1-cloropirrolidina-2,5-diona
C1CC(=O)N(C1=O)Cl
128-09-6
C4H4ClNO2
133.531
MFCD00005511
JRNVZBWKYDBUCA-UHFFFAOYSA-N
n-chlorosuccinimide, succinchlorimide, chlorosuccinimide, succinochlorimide, succinic n-chloroimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-chloro, 1-chloro-2,5-pyrrolidinedione, succinimide, n-chloro, ncs, caswell no. 807
31398
CHEBI:53203
1-cloropirrolidina-2,5-diona
C1CC(=O)N(C1=O)Cl
Regioselective chlorination and oxidizing reagentN-Chlorosuccinimide is used as a chlorinating agent, mild oxidant and swimming pool disinfectant. It is used in the microdetermination of hydrazine salts by titrimetry as well as in the detection of arsenic in the +3 oxidative state. It is also employed in the production of rubber additives. Further, it is used as pharmaceutical intermediate and antibiotic drugs intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-clorosuccinimida, reactivo oxidante y de cloración regioselectiva, se utiliza como agente clorante, oxidante suave y desinfectante de piscina. Se utiliza en la microdeterminación de sales de hidracina por titulación, así como en la detección de arsénico en el estado oxidativo +3. También se emplea en la producción de aditivos de caucho. Además, se utiliza como intermedio farmacéutico e intermedio antibiótico.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol, benceno, acetona y ácido acético. Ligeramente soluble en éter, cloroformo, tetracloruro de carbono y éter de petróleo.
Notas
Sensible a la luz y sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, bases fuertes, aminas, amoníaco, hierro y sales de hierro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N-Chlorosuccinimide, 98%
Punto de fusión 146°C to 150°C
Densidad 1.65 g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Cantidad 50 g
Beilstein 113915
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol,benzene,acetone and acetic acid. Slightly soluble in ether,chloroform,carbon tetrachloride and petroleum ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.53