Learn More
N-ε-Carbobenzyloxy-L-lysine, 98%, ACROS Organics™
12.40€ - 57.50€
CAS 1155-64-2
Fórmula molecular C14H20N2O4
Molecular Weight (g/mol) 280.324
Número MDL MFCD00002638
InChI Key CKGCFBNYQJDIGS-LBPRGKRZSA-N
Sinónimo h-lys z-oh, n6-cbz-l-lysine, n-epsilon-carbobenzyloxy-l-lysine, n epsilon-benzyloxycarbonyl-l-lysine, n6-benzyloxycarbonyl-l-lysine, nepsilon-carbobenzoxy-l-lysine, nepsilon-carbobenzyloxy-l-lysine, l-lys cbz-oh, 2s-2-amino-6-benzyloxy carbonyl amino hexanoic acid, 6-n-cbz-l-lysine
PubChem CID 1715626
IUPAC Name (2S)-2-amino-6-(phenylmethoxycarbonylamino)hexanoic acid
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NCCCCC(C(=O)O)N
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10404355 SDS Ver documentos Acros Organics
108360010
1g Glass bottle 12.40€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 2
Añadir a la cesta
10676482 SDS Ver documentos Acros Organics
108360050
5g Glass bottle 17.10€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 12-06-2020
Añadir a la cesta
10341324 SDS Ver documentos Acros Organics
108360250
25g Glass bottle 57.50€
25 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
1155-64-2
280.324
CKGCFBNYQJDIGS-LBPRGKRZSA-N
1715626
C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NCCCCC(C(=O)O)N
C14H20N2O4
MFCD00002638
h-lys z-oh, n6-cbz-l-lysine, n-epsilon-carbobenzyloxy-l-lysine, n epsilon-benzyloxycarbonyl-l-lysine, n6-benzyloxycarbonyl-l-lysine, nepsilon-carbobenzoxy-l-lysine, nepsilon-carbobenzyloxy-l-lysine, l-lys cbz-oh, 2s-2-amino-6-benzyloxy carbonyl amino hexanoic acid, 6-n-cbz-l-lysine
(2S)-2-amino-6-(phenylmethoxycarbonylamino)hexanoic acid
Especificaciones
Nε-Carbobenzyloxy-L-lysine
97.5
98%
C6H5CH2O2CNH(CH2)4CH(NH2)CO2H
MFCD00002638
Glass bottle
C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NCCCCC(C(=O)O)N
280.324
280.32
Powder
98%
0.5% max. (K.F.)
White
1g
1155-64-2
100.0
C14H20N2O4
Authentic
h-lys z-oh, n6-cbz-l-lysine, n-epsilon-carbobenzyloxy-l-lysine, n epsilon-benzyloxycarbonyl-l-lysine, n6-benzyloxycarbonyl-l-lysine, nepsilon-carbobenzoxy-l-lysine, nepsilon-carbobenzyloxy-l-lysine, l-lys cbz-oh, 2s-2-amino-6-benzyloxy carbonyl amino hexanoic acid, 6-n-cbz-l-lysine
CKGCFBNYQJDIGS-LBPRGKRZSA-N
(2S)-2-amino-6-(phenylmethoxycarbonylamino)hexanoic acid
1715626
+ 15.50
Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
0.2% max.
+15.50 (20.00°C c=1,1N HCl)
259.0°C