Learn More
N-ε-carbobenziloxi-L-lisina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10676482
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
1155-64-2
C14H20N2O4
280.324
MFCD00002638
CKGCFBNYQJDIGS-LBPRGKRZSA-N
h-lys z-oh, n6-cbz-l-lysine, n-epsilon-carbobenzyloxy-l-lysine, n epsilon-benzyloxycarbonyl-l-lysine, n6-benzyloxycarbonyl-l-lysine, nepsilon-carbobenzoxy-l-lysine, nepsilon-carbobenzyloxy-l-lysine, l-lys cbz-oh, 2s-2-amino-6-benzyloxy carbonyl amino hexanoic acid, 6-n-cbz-l-lysine
1715626
C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NCCCCC(C(=O)O)N
1155-64-2
C14H20N2O4
280.324
MFCD00002638
CKGCFBNYQJDIGS-LBPRGKRZSA-N
h-lys z-oh, n6-cbz-l-lysine, n-epsilon-carbobenzyloxy-l-lysine, n epsilon-benzyloxycarbonyl-l-lysine, n6-benzyloxycarbonyl-l-lysine, nepsilon-carbobenzoxy-l-lysine, nepsilon-carbobenzyloxy-l-lysine, l-lys cbz-oh, 2s-2-amino-6-benzyloxy carbonyl amino hexanoic acid, 6-n-cbz-l-lysine
1715626
C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NCCCCC(C(=O)O)N
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Nε-Carbobenzyloxy-L-lysine
Punto de fusión 259.0°C
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Espectro infrarrojo Authentic
Fórmula lineal C6H5CH2O2CNH(CH2)4CH(NH2)CO2H
Envase Frasco de vidrio
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-6-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}hexanoic acid
Rotación específica + 15.50
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.32
Porcentaje de pureza 98%
Ceniza sulfatada 0.2% max.
Agua 0.5% max. (K.F.)
Cantidad 5 g
Forma física Polvo