Learn More
N-ε-carbobenziloxi-L-lisina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Nε-Carbobenzyloxy-L-lysine |
Punto de fusión | 259.0°C |
% mín. CAS | 97.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Color | Blanco |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Fórmula lineal | C6H5CH2O2CNH(CH2)4CH(NH2)CO2H |
Envase | Frasco de vidrio |
Información de solubilidad | Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in most common organic solvents |