Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Carbobenciloxi-L-alanina, 98 %
Catalog Number p-3757185
19.86 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1142-20-7
C11H13NO4
223.23
MFCD00002640
TYRGLVWXHJRKMT-QMMMGPOBSA-N
n-carbobenzyloxy-l-alanine, z-ala-oh, n-cbz-l-alanine, z-l-alanine, n-benzyloxycarbonyl-l-alanine, cbz-l-alanine, cbz-ala-oh, carbobenzyloxy-l-alanine, benzyloxycarbonyl-l-alanine, carbobenzoxy-l-alanine
736104
ácido (2S)-2-(fenilmetoxicarbonilamino)propanoico
C[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1142-20-7
C11H13NO4
223.23
MFCD00002640
TYRGLVWXHJRKMT-QMMMGPOBSA-N
n-carbobenzyloxy-l-alanine, z-ala-oh, n-cbz-l-alanine, z-l-alanine, n-benzyloxycarbonyl-l-alanine, cbz-l-alanine, cbz-ala-oh, carbobenzyloxy-l-alanine, benzyloxycarbonyl-l-alanine, carbobenzoxy-l-alanine
736104
ácido (2S)-2-(fenilmetoxicarbonilamino)propanoico
C[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N-Carbobenzyloxy-L-alanine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 82°C to 84°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH(NHCO2CH2C6H5)CO2H
Cantidad 5 g
Rotación específica -15
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.23
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo