Learn More
N-Carbetoxiftalimida, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10406910
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
22509-74-6
C11H9NO4
219.2
MFCD00005893
VRHAQNTWKSVEEC-UHFFFAOYSA-N
n-carbethoxyphthalimide, n-ethoxycarbonylphthalimide, n-carboethoxyphthalimide, phthalimide-n-carbethoxy, ethyl n-phthaloylcarbamate, n-ethoxycarbonyl phthalimide, 2h-isoindole-2-carboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-, ethyl ester, ethyl 1,3-dioxoisoindoline-2-carboxylate, n-karbetoksi-ftalimid, 2-isoindolinecarboxylic acid, 1,3-dioxo-, ethyl ester
31187
1,3-dioxoisoindol-2-carboxilato de etilo
CCOC(=O)N1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
22509-74-6
C11H9NO4
219.2
MFCD00005893
VRHAQNTWKSVEEC-UHFFFAOYSA-N
n-carbethoxyphthalimide, n-ethoxycarbonylphthalimide, n-carboethoxyphthalimide, phthalimide-n-carbethoxy, ethyl n-phthaloylcarbamate, n-ethoxycarbonyl phthalimide, 2h-isoindole-2-carboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-, ethyl ester, ethyl 1,3-dioxoisoindoline-2-carboxylate, n-karbetoksi-ftalimid, 2-isoindolinecarboxylic acid, 1,3-dioxo-, ethyl ester
31187
1,3-dioxoisoindol-2-carboxilato de etilo
CCOC(=O)N1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N-Carbethoxyphthalimide
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 82.0°C to 84.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 50 g
Beilstein 21, II, 357
Fieser 01,111; 05,91; 09,212
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.2
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Carbethoxyphthalimide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.