Learn More
Tricloruro de n-butiltina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080283
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1118-46-3
C4H9Cl3Sn
282.176
MFCD00000515
YMLFYGFCXGNERH-UHFFFAOYSA-K
butyltin trichloride, stannane, butyltrichloro, monobutyltin trichloride, butyltrichlorotin, trichlorobutyltin, butyl trichloro stannane, n-butyltin trichloride, trichlorobutylstannane, stannane, trichlorobutyl, monotributyltin trichloride
14236
butil(tricloro)stannano
CCCC[Sn](Cl)(Cl)Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1118-46-3
C4H9Cl3Sn
282.176
MFCD00000515
YMLFYGFCXGNERH-UHFFFAOYSA-K
butyltin trichloride, stannane, butyltrichloro, monobutyltin trichloride, butyltrichlorotin, trichlorobutyltin, butyl trichloro stannane, n-butyltin trichloride, trichlorobutylstannane, stannane, trichlorobutyl, monotributyltin trichloride
14236
butil(tricloro)stannano
CCCC[Sn](Cl)(Cl)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material n-Butyltin trichloride
Punto de fusión -63°C
Densidad 1.693 g/mL
Punto de ebullición 98°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 81°C (178°F)
Olor Acrid
Índice de refracción 1.5244
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.17
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido