Learn More
Alfa Aesar™ n-Butylmagnesium chloride, 1.5-2.5M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
Grignard reagent
Marca:  Alfa Aesar™ 041676.AD
Detalles adicionales : CAS : 693-04-9 Peso : 0.00050kg Transport : UN number : 3399 Chem class : 4.3 Pack group : II
Cantidad. 50mL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15451717
  • 28.64€ / 50 ml
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-02-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Packaged under Argon
Especificación
693-04-9
116.871
QUXHCILOWRXCEO-UHFFFAOYSA-M
101837
CCC[CH2-].[Mg+2].[Cl-]
C4H9ClMg
MFCD00000475
butylmagnesium chloride, magnesium, butylchloro, nbumgcl, bumgcl, butylmagnesiumchloride, n-butylmagnesium chloride, n-butyl-magnesium chloride, butylmagnesium chloride solution, butylmagnesium chloride solution, 2.0 m in diethyl ether, unii-4j83fgw852
magnesium;butane;chloride
Especificación
n-Butylmagnesium chloride
Air & Moisture Sensitive
50mL
C4H9ClMg
MFCD00000475
3587228
1.5 to 2.5M in THF
CCC[CH2-].[Mg+2].[Cl-]
116.871
116.87
ChemSeal™ bottles
Brown
693-04-9
CH3(CH2)3MgCl
UN3399
butylmagnesium chloride, magnesium, butylchloro, nbumgcl, bumgcl, butylmagnesiumchloride, n-butylmagnesium chloride, n-butyl-magnesium chloride, butylmagnesium chloride solution, butylmagnesium chloride solution, 2.0 m in diethyl ether, unii-4j83fgw852
QUXHCILOWRXCEO-UHFFFAOYSA-M
magnesium;butane;chloride
101837