Learn More
n-Butildimetilclorosilano, 97+ %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4228480
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio
1000-50-6
C6H15ClSi
150.72
MFCD00015727
MXOSTENCGSDMRE-UHFFFAOYSA-N
butylchlorodimethylsilane, butyldimethylchlorosilane, n-butyldimethylchlorosilane, butyldimethylsilyl chloride, 1-butyldimethylchlorosilane, silane, butylchlorodimethyl, butyl chloro dimethylsilane, n-butyl-dimethylchlorosilane, butyl-chloro-dimethyl-silane, n-butyldimethylsilyl chloride
66079
butil-cloro-dimetilsilano
CCCC[Si](C)(C)Cl
1000-50-6
C6H15ClSi
150.72
MFCD00015727
MXOSTENCGSDMRE-UHFFFAOYSA-N
butylchlorodimethylsilane, butyldimethylchlorosilane, n-butyldimethylchlorosilane, butyldimethylsilyl chloride, 1-butyldimethylchlorosilane, silane, butylchlorodimethyl, butyl chloro dimethylsilane, n-butyl-dimethylchlorosilane, butyl-chloro-dimethyl-silane, n-butyldimethylsilyl chloride
66079
butil-cloro-dimetilsilano
CCCC[Si](C)(C)Cl
Nombre del producto químico o material n-Butyldimethylchlorosilane
% mín. CAS 97.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.8750g/mL
Punto de ebullición 138.0°C
Temperatura de inflamación 27°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Cl(CH3)2Si(CH2)3CH3
Índice de refracción 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589nm)
Cantidad 10 mL
Gravedad específica 0.875
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble,reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.72
Porcentaje de pureza 97+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Butyldimethylchlorosilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.