Learn More
n-Butildimetilclorosilano, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027079
23.40 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1000-50-6
C6H15ClSi
150.72
MFCD00015727
MXOSTENCGSDMRE-UHFFFAOYSA-N
butylchlorodimethylsilane, butyldimethylchlorosilane, n-butyldimethylchlorosilane, butyldimethylsilyl chloride, 1-butyldimethylchlorosilane, silane, butylchlorodimethyl, butyl chloro dimethylsilane, n-butyl-dimethylchlorosilane, butyl-chloro-dimethyl-silane, n-butyldimethylsilyl chloride
66079
CCCC[Si](C)(C)Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1000-50-6
C6H15ClSi
150.72
MFCD00015727
MXOSTENCGSDMRE-UHFFFAOYSA-N
butylchlorodimethylsilane, butyldimethylchlorosilane, n-butyldimethylchlorosilane, butyldimethylsilyl chloride, 1-butyldimethylchlorosilane, silane, butylchlorodimethyl, butyl chloro dimethylsilane, n-butyl-dimethylchlorosilane, butyl-chloro-dimethyl-silane, n-butyldimethylsilyl chloride
66079
CCCC[Si](C)(C)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 138°C
Nombre del producto químico o material n-Butyldimethylchlorosilane
Cantidad 5 g
Número UN UN2920
Beilstein 1732573
Temperatura de inflamación 27°C (80°F)
Nombre IUPAC butil(cloro)dimetilsilano
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.73
Porcentaje de pureza 96%
Índice de refracción 1.42
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.875