Learn More
n-Butilbenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081080
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
104-51-8
C10H14
134.22
MFCD00009463
OCKPCBLVNKHBMX-UHFFFAOYSA-N
n-butylbenzene, 1-phenylbutane, benzene, butyl, 1-butylbenzene, butyl-benzene, butane, phenyl, unii-s8xz2901rz, butylbenzene, analytical standard, n-butyl benzene, n4b
7705
CHEBI:44194
butilbenceno
CCCCC1=CC=CC=C1
104-51-8
C10H14
134.22
MFCD00009463
OCKPCBLVNKHBMX-UHFFFAOYSA-N
n-butylbenzene, 1-phenylbutane, benzene, butyl, 1-butylbenzene, butyl-benzene, butane, phenyl, unii-s8xz2901rz, butylbenzene, analytical standard, n-butyl benzene, n4b
7705
CHEBI:44194
butilbenceno
CCCCC1=CC=CC=C1
n-Butylbenzene is an organic solvent that has been used to induce cell death in vitro and for bioconversion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El n-butilbenceno es un disolvente orgánico que se ha utilizado para inducir la muerte celular in vitro y para la bioconversión.
Solubilidad
Poco soluble en agua (0,012 g/l).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Temperatura de almacenamiento de 2 a 8 °C. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material n-Butylbenzene
Punto de fusión -88°C
Densidad 0.86
Punto de ebullición 181°C to 183°C
Temperatura de inflamación 59°C (138°F)
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.489
Cantidad 50 g
Número UN UN2709
Beilstein 1903395
Índice Merck 14,1549
Información de solubilidad Sparingly soluble in water (0.012g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.22
Porcentaje de pureza 99%