Learn More
Acrilato de n-butilo, + 98 %, estabilizado con hasta 50 ppm en 4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7043919
15.66 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
141-32-2
C7H12O2
128.171
MFCD00009446
CQEYYJKEWSMYFG-UHFFFAOYSA-N
butyl acrylate, n-butyl acrylate, acrylic acid butyl ester, n-butyl propenoate, 2-propenoic acid, butyl ester, butyl 2-propenoate, butylacrylate, acrylic acid, butyl ester, acrylic acid n-butyl ester, butylester kyseliny akrylove
8846
CHEBI:3245
prop-2-enoato de butilo
CCCCOC(=O)C=C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
141-32-2
C7H12O2
128.171
MFCD00009446
CQEYYJKEWSMYFG-UHFFFAOYSA-N
butyl acrylate, n-butyl acrylate, acrylic acid butyl ester, n-butyl propenoate, 2-propenoic acid, butyl ester, butyl 2-propenoate, butylacrylate, acrylic acid, butyl ester, acrylic acid n-butyl ester, butylester kyseliny akrylove
8846
CHEBI:3245
prop-2-enoato de butilo
CCCCOC(=O)C=C
n-Butyl acrylate is used in polymer manufacturing, textile, leather finishing, formulating paints and adhesive. It is also used in the production of homopolymers and co-polymers like acrylic acid and its salts, esters, amides, methacrylates, acrylonitrile, maleates, vinyl acetate, vinyl chloride, vinylidene chloride, styrene, butadiene and unsaturated polyesters. Further, it is also used in making vitamin B1.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El acrilato de n-butilo se utiliza en la fabricación de polímeros, textiles, acabado del cuero, formulación de pinturas y adhesivos. También se utiliza en la producción de homopolímeros y copolímeros como el ácido acrílico y sus sales, ésteres, amidas, metacrilatos, acrilonitrilo, maleatos, acetato de vinilo, cloruro de vinilo, cloruro de vinilideno, estireno, butadieno y poliésteres no saturados. Además, se utiliza en la fabricación de vitamina B1.
Solubilidad
Miscible con etanol, éter etílico y acetona. Ligeramente miscible con agua y tetracloruro de carbono.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, bases fuertes, metales catalíticos, catalizadores de organotina, aminas, peróxidos y halógenos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material n-Butyl acrylate
Nombre de nota stabilized with up to 50ppm 4-methoxyphenol
Punto de fusión -64°C
Densidad 0.895
Punto de ebullición 145°C to 146°C
Temperatura de inflamación 39°C (102°F)
Olor Fruit-like
Fórmula lineal CH2=CHCO2CH2CH2CH2CH3
Índice de refracción 1.418
Cantidad 100 mL
Número UN UN2348
Beilstein 1749970
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,1539
Información de solubilidad Miscible with ethanol,ethyl ether and acetone. Slightly miscible with water and carbon tetrachloride.
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.17
Porcentaje de pureza ≥98%