Learn More
Alfa Aesar™ n-Butyl acetate, Semiconductor Grade, 99% min
Marca:  Alfa Aesar™ 019395.M1
Detalles adicionales : CAS : 123-86-4 Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 1123 Chem class : 3 Pack group : III
Cantidad. 4 x 1L
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11313567
  • 126.00€ / 4 litros
Fecha de envío estimada
del proveedor 18-03-2019
Añadir a la cesta
Especificación
123-86-4
116.16
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
31272
butyl acetate
C6H12O2
MFCD00009445
n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
CHEBI:31328
CCCCOC(=O)C
Especificación
n-Butyl acetate
25° (77°F)
1.3945
Colorless
4 x 1L
123-86-4
CH3CO2(CH2)3CH3
UN1123
14,1535
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
butyl acetate
31272
116.16
≤99%
0.881g/mL
Fruit-like
124°C to 126°C
-78°C
5
C6H12O2
MFCD00009445
1741921
n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
CCCCOC(=O)C
116.16
CHEBI:31328
Liquid
Semiconductor