Learn More
Acetato de N-butilo, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Marca:  Fisher Chemical B/4950/17
Detalles adicionales : CAS : 123-86-4 Peso : 2.20500kg Transport : UN number : 1123 Chem class : 3 Pack group : III
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10090050
Cantidad Precio
1 85.90€ / 2.50 litro
4 77.00€ / 2.50 litro
16 73.14€ / 2.50 litro
En stock, listo para ser enviado: 1
Descripción
Descripción
N-Butyl Acetate, Extra Pure, SLR
Especificaciones
Especificaciones
123-86-4
Incolora
126°C
9445
2.5L
Líquido
6.2
-90°C
C6H12O2
Frasco de vidrio ámbar
116.16g/mol
4
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • n-Butyl acetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
SDS Documentos