Learn More
Acetato de N-butilo, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Descripción
Acetato de N-butilo, extrapuro, SLR
Especificaciones
Punto de fusión | -90°C |
Color | Incolora |
pH | 6.2 |
Punto de ebullición | 126°C |
Envase | Recipiente de metal |
Fórmula molecular | C6H12O2 |
Cantidad | 10 L |
Densidad del vapor | 4 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.16g/mol |
Forma física | Líquido |