Learn More
Acetato de N-butilo, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number 10070050
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
123-86-4
9445
123-86-4
9445
Acetato de N-butilo, extrapuro, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de fusión -90°C
Color Incolora
pH 6.2
Punto de ebullición 126°C
Envase Recipiente de metal
Fórmula molecular C6H12O2
Cantidad 5 L
Densidad del vapor 4
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16g/mol
Forma física Líquido