Learn More
4-Hidroxibenzoato de n-butilo, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021632
50.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
94-26-8
C11H14O3
194.23
MFCD00016478
QFOHBWFCKVYLES-UHFFFAOYSA-N
butylparaben, butyl paraben, butyl p-hydroxybenzoate, nipabutyl, butoben, butyl chemosept, butyl parasept, butyl tegosept, butyl butex, tegosept butyl
7184
4-hidroxibenzoato de butilo
CCCCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
94-26-8
C11H14O3
194.23
MFCD00016478
QFOHBWFCKVYLES-UHFFFAOYSA-N
butylparaben, butyl paraben, butyl p-hydroxybenzoate, nipabutyl, butoben, butyl chemosept, butyl parasept, butyl tegosept, butyl butex, tegosept butyl
7184
4-hidroxibenzoato de butilo
CCCCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
It is used as an preservative in cosmetics such as eye shadow, foundation, sunscreen, facial moisturizer and skin anti-aging treatment. It is also used in medication suspensions, and as a flavoring additive in food.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como conservante en cosméticos como sombra de ojos, bases de maquillaje, protector solar, crema hidratante facial y tratamientos antiedad para la piel. También se emplea en medicamentos en suspensión y como aditivo aromatizante en alimentos.
Solubilidad
Soluble en DMSO, acetato de etilo y metanol.
Notas
Almacenar en el refrigerador. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material n-Butyl 4-hydroxybenzoate
Punto de fusión 67°C to 71°C
Cantidad 250 g
Beilstein 1103741
Índice Merck 14,1584
Información de solubilidad Soluble in DMSO,ethyl acetate,methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.23
Porcentaje de pureza ≥99%