Learn More
n-Butanol (Clear, Colorless Liq.), Fisher BioReagents
Catalog Number p-24917
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
71-36-3
C4H10O
74.123
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
263
CHEBI:28885
butan-1-ol
CCCCO
71-36-3
C4H10O
74.123
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
263
CHEBI:28885
butan-1-ol
CCCCO
n-Butanol is used as an analytical reagent and solvent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material n-Butanol
Punto de fusión -89°C
Color Colorless
Acidez 0.005% max.
Densidad 0.810g/cm³
Punto de ebullición 117.6°C
Cantidad 25 mL
Envase Glass Bottle
Forma física Liquid
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99.8 %
Fórmula lineal CH3CH2CH2CH2OH
Presión de vapor 6.7mbar at 20°C
Número UN 1120
Viscosidad 2.95 mPa/s at 20°C
Agua 0.1% max.
Índice Merck 15, 1542
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12
Porcentaje de pureza ≥99.8%