Learn More
Alfa Aesar™ N-Boc-S-acetamidomethyl-D-cysteine, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H62978.03
Detalles adicionales : CAS : 138775-00-5 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15499408
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
138775-00-5
292.35
HLCTYBOTPCIHTG-MRVPVSSYSA-N
7018738
CC(=O)NCSCC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
C11H20N2O5S
MFCD00076917
boc-d-cys acm-oh, s-3-acetamidomethyl thio-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, d-cysteine, s-acetylamino methyl-n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-acetamidomethyl sulfanyl propanoic acid, d-cysteine,s-acetylamino methyl-n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, s-acetamidomethyl-n-tert-butoxycarbonyl-d-cysteine, s-3-acetamidomethyl thio-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoicacid
(2S)-3-(acetamidomethylsulfanyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid
Especificaciones
N-Boc-S-acetamidomethyl-D-cysteine
C11H20N2O5S
boc-d-cys acm-oh, s-3-acetamidomethyl thio-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, d-cysteine, s-acetylamino methyl-n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-acetamidomethyl sulfanyl propanoic acid, d-cysteine,s-acetylamino methyl-n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, s-acetamidomethyl-n-tert-butoxycarbonyl-d-cysteine, s-3-acetamidomethyl thio-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoicacid
CC(=O)NCSCC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
292.35
292.35
97%
1g
138775-00-5
MFCD00076917
HLCTYBOTPCIHTG-MRVPVSSYSA-N
(2S)-3-(acetamidomethylsulfanyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid
7018738
Powder
White
Videos
SDS Documentos