Learn More
Ácido N-BOC-4-piperidinacarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3586458
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
84358-13-4
C11H19NO4
229.28
MFCD00076999
JWOHBPPVVDQMKB-UHFFFAOYSA-N
n-boc-isonipecotic acid, 1-tert-butoxycarbonyl piperidine-4-carboxylic acid, n-boc-piperidine-4-carboxylic acid, 1-boc-piperidine-4-carboxylic acid, boc-inp-oh, 1-boc-isonipecotic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-4-piperidinecarboxylic acid, boc-isonipecotic acid, 1-boc-4-piperidinecarboxylic acid, 1-tert-butoxy carbonyl piperidine-4-carboxylic acid
392871
ácido 1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]piperidina-4-carboxílico
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C(O)=O
84358-13-4
C11H19NO4
229.28
MFCD00076999
JWOHBPPVVDQMKB-UHFFFAOYSA-N
n-boc-isonipecotic acid, 1-tert-butoxycarbonyl piperidine-4-carboxylic acid, n-boc-piperidine-4-carboxylic acid, 1-boc-piperidine-4-carboxylic acid, boc-inp-oh, 1-boc-isonipecotic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-4-piperidinecarboxylic acid, boc-isonipecotic acid, 1-boc-4-piperidinecarboxylic acid, 1-tert-butoxy carbonyl piperidine-4-carboxylic acid
392871
ácido 1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]piperidina-4-carboxílico
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N-BOC-4-Piperidinecarboxylic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 149°C to 153°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.27
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-BOC-Piperidine-4-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.