Learn More
N-BOC-Piperidina-4-carbonitrilo, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-4258794
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
91419-52-2
C11H18N2O2
210.28
UQADQTBQNVARAP-UHFFFAOYSA-N
1-boc-4-cyanopiperidine, 1-n-boc-4-cyanopiperidine, n-boc-4-cyanopiperidine, 1-n-boc-4-cyano-piperidine, n-boc-4-cyano-piperidine, 1-piperidinecarboxylic acid, 4-cyano-, 1,1-dimethylethyl ester, boc-4-cyanopiperidine, 4-cyano-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-cyano-1-piperidinecarboxylate, n-boc-piperidine-4-carbonitrile
1514443
terc-butilo 4-cianopiperidina-1-carboxilato
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C#N
91419-52-2
C11H18N2O2
210.28
UQADQTBQNVARAP-UHFFFAOYSA-N
1-boc-4-cyanopiperidine, 1-n-boc-4-cyanopiperidine, n-boc-4-cyanopiperidine, 1-n-boc-4-cyano-piperidine, n-boc-4-cyano-piperidine, 1-piperidinecarboxylic acid, 4-cyano-, 1,1-dimethylethyl ester, boc-4-cyanopiperidine, 4-cyano-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-cyano-1-piperidinecarboxylate, n-boc-piperidine-4-carbonitrile
1514443
terc-butilo 4-cianopiperidina-1-carboxilato
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C#N
Nombre del producto químico o material N-BOC-Piperidine-4-carbonitrile
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 59°C to 63°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.28
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-BOC-Piperidine-4-carbonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.