Learn More
Ácido N-BOC-2-piperidinacarboxílico, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3593474
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
98303-20-9
C11H19NO4
229.28
MFCD01862877
JQAOHGMPAAWWQO-UHFFFAOYSA-N
n-boc-2-piperidinecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl piperidine-2-carboxylic acid, 1-boc-piperidine-2-carboxylic acid, n-boc-dl-pipecolinic acid, n-boc-piperidine-2-carboxylic acid, boc-dl-pip-oh, n-boc-pipecolic acid, 1-n-boc-2-piperidinecarboxylic acid, 1-tert-butoxy carbonyl piperidine-2-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-2-piperidinecarboxylic acid
581831
ácido 1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]piperidina-2-carboxílico
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1C(=O)O
98303-20-9
C11H19NO4
229.28
MFCD01862877
JQAOHGMPAAWWQO-UHFFFAOYSA-N
n-boc-2-piperidinecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl piperidine-2-carboxylic acid, 1-boc-piperidine-2-carboxylic acid, n-boc-dl-pipecolinic acid, n-boc-piperidine-2-carboxylic acid, boc-dl-pip-oh, n-boc-pipecolic acid, 1-n-boc-2-piperidinecarboxylic acid, 1-tert-butoxy carbonyl piperidine-2-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-2-piperidinecarboxylic acid
581831
ácido 1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]piperidina-2-carboxílico
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N-BOC-2-Piperidinecarboxylic acid
% mín. CAS 97.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 132°C to 134°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.28
Porcentaje de pureza 97+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-BOC-Piperidine-2-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.