Learn More
N-BOC-p-fenilenodiamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10423194
249.34 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
71026-66-9
C11H16N2O2
208.26
MFCD00043022
WIVYTYZCVWHWSH-UHFFFAOYSA-N
688611
terc-butilo N-(4-aminofenil)carbamato
CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=C(C=C1)N
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
71026-66-9
C11H16N2O2
208.26
MFCD00043022
WIVYTYZCVWHWSH-UHFFFAOYSA-N
688611
terc-butilo N-(4-aminofenil)carbamato
CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=C(C=C1)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N-BOC-p-phenylenediamine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 113°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Sinónimo tert-butyl 4-aminophenyl carbamate, 4-tert-butoxycarbonylamino aniline, tert-butyl 4-aminophenylcarbamate, tert-butyl n-4-aminophenyl carbamate, n-boc-p-phenylenediamine, n-boc-1,4-phenylene diamine, n-boc-1,4-phenylenediamine, 4-amino-phenyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl4-aminophenylcarbamate, 4-t-butyloxycarbonylamino aniline
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.26
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-BOC-p-phenylenediamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.