Learn More
Alfa Aesar™ N-Boc-O-benzyl-L-serine, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H62705.14
Detalles adicionales : CAS : 23680-31-1 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15449188
  • 135.00€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 24-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
23680-31-1
295.335
DMBKPDOAQVGTST-LBPRGKRZSA-N
90234
CC(C)(C)OC(=O)NC(COCC1=CC=CC=C1)C(=O)O
C15H21NO5
MFCD00066063
boc-ser bzl-oh, n-boc-o-benzyl-l-serine, boc-o-benzyl-l-serine, boc-ser bzl, s-3-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-o-phenylmethyl-l-serine, n-t-butoxycarbonyl-o-benzyl-l-serine, o-benzyl-n-tert-butyloxycarbonylserine, n-tert-butoxycarbonyl-o-benzyl-l-serine, o-benzyl-n-tert-butoxycarbonyl-l-serine
(2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-phenylmethoxypropanoic acid
Especificación
N-Boc-O-benzyl-L-serine
C15H21NO5
3064461
DMBKPDOAQVGTST-LBPRGKRZSA-N
(2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-phenylmethoxypropanoic acid
90234
Solid
58°C to 60°C
23680-31-1
MFCD00066063
boc-ser bzl-oh, n-boc-o-benzyl-l-serine, boc-o-benzyl-l-serine, boc-ser bzl, s-3-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-o-phenylmethyl-l-serine, n-t-butoxycarbonyl-o-benzyl-l-serine, o-benzyl-n-tert-butyloxycarbonylserine, n-tert-butoxycarbonyl-o-benzyl-l-serine, o-benzyl-n-tert-butoxycarbonyl-l-serine
CC(C)(C)OC(=O)NC(COCC1=CC=CC=C1)C(=O)O
295.335
295.33
97%
25g