missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Boc-nortropinona, 97 %, Acros Organics™

Catalog Number p-7077614
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
185099-67-6
C12H19NO3
225.29
MENILFUADYEXNU-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylate, n-boc-nortropinone, n-boc-4-nortropinone, n-tert-butoxycarbonyl nortropinone, 8-boc-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 3-oxo-8-aza-bicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylic acid tert-butyl ester, t-butyl 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylate, 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylic acid tert-butyl ester, n-boc-nororopinone, 8-tert-butoxycarbonyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one;
2794767
terc-butilo 3-oxo-8-azabiciclo[3.2.1]octano-8-carboxilato
CC(C)(C)OC(=O)N1C2CCC1CC(=O)C2
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
185099-67-6
C12H19NO3
225.29
MENILFUADYEXNU-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylate, n-boc-nortropinone, n-boc-4-nortropinone, n-tert-butoxycarbonyl nortropinone, 8-boc-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 3-oxo-8-aza-bicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylic acid tert-butyl ester, t-butyl 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylate, 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylic acid tert-butyl ester, n-boc-nororopinone, 8-tert-butoxycarbonyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one;
2794767
terc-butilo 3-oxo-8-azabiciclo[3.2.1]octano-8-carboxilato
CC(C)(C)OC(=O)N1C2CCC1CC(=O)C2
Nombre del producto químico o material N-Boc-Nortropinone
Punto de fusión 66.0°C to 72.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.29
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Boc-Nortropinone, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'