Learn More
N-α-BOC-N(in)-Formil-L-triptófano, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 11985511
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Nombre del producto químico o material N-α-BOC-N(in)-Formyl-L-tryptophan
CAS 47355-10-2
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 120.0°C to 123.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Fórmula molecular C17H20N2O5
Número MDL MFCD00065992
Cantidad 5 g
Rotación específica 19.7
Sinónimo boc-trp for-oh, n-tert-butoxycarbonyl-n'-formyl-l-tryptophan, chembl63415, nalpha-tert-butoxycarbonyl-n1-formyl-l-tryptophan, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-1-formyl-1h-indol-3-yl propanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-1-formylindol-3-yl propanoic acid, boc-trp cho-oh, pubchem12191, t-boc-trp cho-oh, nalpha-boc-n1-formyl-l-tryptophan
Clave InChI IHXHBYFWSOYYTR-ZDUSSCGKSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CN(C=O)C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Nombre IUPAC (2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-(1-formyl-1H-indol-3-yl)propanoic acid
Peso molecular (g/mol) 332.36
PubChem CID 7017963
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.36
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo