Learn More
N-BOC-N,2-dimetilalanina, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2691903
47.80 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
146000-39-7
C10H19NO4
217.27
MFCD01862912
KPDLITGXUYMJEC-UHFFFAOYSA-N
boc-n-me-aib-oh, boc-n,2-dimethylalanine, boc-n-methyl-aminoisobutyric acid, 2-tert-butoxycarbonyl methyl amino-2-methylpropanoic acid, boc-n-methyl-aib, acmc-1c0qg, n-boc-n,2-dimethylalanine, n-boc-n,2-dimethyl-dl-alanine, 2-methyl-2-methyl-2-methylpropan-2-yl oxycarbonyl amino propanoic acid, n-boc-, a-methylamino isobutyric acid
2734752
Ácido 2-metil-2-[metil-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]amino]propanoico
CN(C(=O)OC(C)(C)C)C(C)(C)C(O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
146000-39-7
C10H19NO4
217.27
MFCD01862912
KPDLITGXUYMJEC-UHFFFAOYSA-N
boc-n-me-aib-oh, boc-n,2-dimethylalanine, boc-n-methyl-aminoisobutyric acid, 2-tert-butoxycarbonyl methyl amino-2-methylpropanoic acid, boc-n-methyl-aib, acmc-1c0qg, n-boc-n,2-dimethylalanine, n-boc-n,2-dimethyl-dl-alanine, 2-methyl-2-methyl-2-methylpropan-2-yl oxycarbonyl amino propanoic acid, n-boc-, a-methylamino isobutyric acid
2734752
Ácido 2-metil-2-[metil-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]amino]propanoico
CN(C(=O)OC(C)(C)C)C(C)(C)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N-BOC-N, 2-Dimethylalanine
Punto de fusión 153°C to 157°C
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Espectro infrarrojo Auténtico
Fórmula lineal (CH3)3COCON(CH3)C(CH3)2COOH
Envase Frasco de vidrio
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.26
Porcentaje de pureza ≥98%
Cantidad 1 g
Forma física Polvo cristalino