missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-BOC-L-valinol, 96 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-3770760
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
79069-14-0
C10H21NO3
203.28
MFCD00082635
OOQRRYDVICNJGC-MRVPVSSYSA-N
n-boc-l-valinol, boc-l-valinol, boc-valinol, n-tert-butoxycarbonyl-l-valinol, s-n-tert-butoxycarbonyl valinol, r-n-tert-butoxycarbonyl valinol, tert-butyl n-2s-1-hydroxy-3-methylbutan-2-yl carbamate, boc-d-val-ol, boc-valch2oh, n-t-boc-l-valinol
7021464
tert-Butil N-[(2S)-1-hidroxi-3-metilbutan-2-il]carbamato
CC(C)[C@@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
79069-14-0
C10H21NO3
203.28
MFCD00082635
OOQRRYDVICNJGC-MRVPVSSYSA-N
n-boc-l-valinol, boc-l-valinol, boc-valinol, n-tert-butoxycarbonyl-l-valinol, s-n-tert-butoxycarbonyl valinol, r-n-tert-butoxycarbonyl valinol, tert-butyl n-2s-1-hydroxy-3-methylbutan-2-yl carbamate, boc-d-val-ol, boc-valch2oh, n-t-boc-l-valinol
7021464
tert-Butil N-[(2S)-1-hidroxi-3-metilbutan-2-il]carbamato
CC(C)[C@@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
Nombre del producto químico o material N-BOC-L-Valinol
Envase Frasco de vidrio
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.9950g/mL
Punto de ebullición 218.0°C
Cantidad 1 g
Temperatura de inflamación 85°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.28
Porcentaje de pureza 96%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-BOC-L-Valinol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'