Learn More
Nα-BOC-L-Tryptophane, 97%, ACROS Organics™
16.60€ - 162.50€
CAS 13139-14-5
Fórmula molecular C16H20N2O4
Molecular Weight (g/mol) 304.346
Número MDL MFCD00065595
InChI Key NFVNYBJCJGKVQK-ZDUSSCGKSA-N
Sinónimo boc-trp-oh, n-boc-l-tryptophan, boc-l-tryptophan, n-tert-butoxy carbonyl-l-tryptophan, boc-l-trp-oh, boc-l-tryptophane, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, l-tryptophan, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, boc-tryptophan, n-tert-butoxycarbonyl-l-tryptophan
PubChem CID 83169
IUPAC Name (2S)-3-(1H-indol-3-yl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CNC2=CC=CC=C21)C(=O)O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10063320 SDS Ver documentos Acros Organics
275690050
5g Glass bottle 16.60€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 06-03-2020
Añadir a la cesta
10227690 SDS Ver documentos Acros Organics
275690250
25g Glass bottle 58.30€
25 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 06-03-2020
Añadir a la cesta
10424385 SDS Ver documentos Acros Organics
275691000
100g Glass bottle 162.50€
100 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 06-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
13139-14-5
304.346
NFVNYBJCJGKVQK-ZDUSSCGKSA-N
83169
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CNC2=CC=CC=C21)C(=O)O
C16H20N2O4
MFCD00065595
boc-trp-oh, n-boc-l-tryptophan, boc-l-tryptophan, n-tert-butoxy carbonyl-l-tryptophan, boc-l-trp-oh, boc-l-tryptophane, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, l-tryptophan, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, boc-tryptophan, n-tert-butoxycarbonyl-l-tryptophan
(2S)-3-(1H-indol-3-yl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid
Especificaciones
Nα-BOC-L-Tryptophane
96.0
97%
Authentic
22, 6789
Glass bottle
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CNC2=CC=CC=C21)C(=O)O
304.346
304.34
Powder
1% Max. (K.F.)
5g
13139-14-5
100.0
C16H20N2O4
MFCD00065595
boc-trp-oh, n-boc-l-tryptophan, boc-l-tryptophan, n-tert-butoxy carbonyl-l-tryptophan, boc-l-trp-oh, boc-l-tryptophane, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, l-tryptophan, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, boc-tryptophan, n-tert-butoxycarbonyl-l-tryptophan
NFVNYBJCJGKVQK-ZDUSSCGKSA-N
(2S)-3-(1H-indol-3-yl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid
83169
-19° to -23° (20°C, 589nm) (c=1, CH3COOH)
≥96.0%
White