Learn More
Nα-BOC-L-triptófano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10227690
51.53 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
13139-14-5
C16H20N2O4
304.35
MFCD000655
NFVNYBJCJGKVQK-ZDUSSCGKSA-N
boc-trp-oh, n-boc-l-tryptophan, boc-l-tryptophan, n-tert-butoxy carbonyl-l-tryptophan, boc-l-trp-oh, boc-l-tryptophane, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, l-tryptophan, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, boc-tryptophan, n-tert-butoxycarbonyl-l-tryptophan
83169
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
13139-14-5
C16H20N2O4
304.35
MFCD000655
NFVNYBJCJGKVQK-ZDUSSCGKSA-N
boc-trp-oh, n-boc-l-tryptophan, boc-l-tryptophan, n-tert-butoxy carbonyl-l-tryptophan, boc-l-trp-oh, boc-l-tryptophane, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, l-tryptophan, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, boc-tryptophan, n-tert-butoxycarbonyl-l-tryptophan
83169
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Nα-BOC-L-Tryptophane
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Espectro infrarrojo Auténtico
Beilstein 22, 6789
Envase Frasco de vidrio
Nombre IUPAC Ácido (2S)-3-(1H-indol-3-il)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico
Rotación específica -19° to -23° (20°C, 589nm) (c=1, CH3COOH)
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.34
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Agua 1% Max. (K.F.)
Cantidad 25 g
Forma física Polvo