Learn More
Alfa Aesar™ N-Boc-L-serine hydrate, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H62458.MD
Detalles adicionales : CAS : 204191-40-2 Peso : 0.00025kg
Cantidad. 250mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15498968
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
204191-40-2
223.225
JLIWGTMHYWJUPM-JEDNCBNOSA-N
51358356
CC(C)(C)OC(=O)NC(CO)C(=O)O.O
C8H17NO6
MFCD00150501
s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoic acid hydrate, boc-l-serine hydrate, boc-l-serine monohydrate, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoic acid hydrate, boc-ser-oh. h2o, pubchem12002, n-tert-butoxycarbonyl-l-serine-water 1/1, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoicacidhydrate
(2S)-3-hydroxy-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid;hydrate
Especificaciones
N-Boc-L-serine hydrate
C8H17NO6
s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoic acid hydrate, boc-l-serine hydrate, boc-l-serine monohydrate, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoic acid hydrate, boc-ser-oh. h2o, pubchem12002, n-tert-butoxycarbonyl-l-serine-water 1/1, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoicacidhydrate
CC(C)(C)OC(=O)NC(CO)C(=O)O.O
223.225
223.22
98%
204191-40-2
MFCD00150501
JLIWGTMHYWJUPM-JEDNCBNOSA-N
(2S)-3-hydroxy-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid;hydrate
51358356
Solid
250mg
Videos
SDS Documentos