Learn More
N-Boc-L-fenilalanil-L-fenilalanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15490669
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
13122-90-2
C23H28N2O5
412.486
MFCD00190824
NNOBHAOOLCEJBL-OALUTQOASA-N
boc-phe-phe-oh, boc-l-diphenylalanine, s-2-s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanamido-3-phenylpropanoic acid, n-tert-butoxycarbonyl-l-phenylalanyl-l-phenylalanine, 2s-2-2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanamido-3-phenylpropanoic acid, n-boc-l-phenylalanyl-l-phenylalanine, n-n-tert-butoxycarbonyl-l-phenylalanyl-l-phenylalanine
7019052
Ácido (2S)-2-[(2S)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-3-fenilpropanoil]amino]-3-fenilpropanoico
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=CC=C1)C(=O)NC(CC2=CC=CC=C2)C(=O)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
13122-90-2
C23H28N2O5
412.486
MFCD00190824
NNOBHAOOLCEJBL-OALUTQOASA-N
boc-phe-phe-oh, boc-l-diphenylalanine, s-2-s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanamido-3-phenylpropanoic acid, n-tert-butoxycarbonyl-l-phenylalanyl-l-phenylalanine, 2s-2-2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanamido-3-phenylpropanoic acid, n-boc-l-phenylalanyl-l-phenylalanine, n-n-tert-butoxycarbonyl-l-phenylalanyl-l-phenylalanine
7019052
Ácido (2S)-2-[(2S)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-3-fenilpropanoil]amino]-3-fenilpropanoico
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=CC=C1)C(=O)NC(CC2=CC=CC=C2)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N-Boc-L-phenylalanyl-L-phenylalanine
Formula Weight (peso de la fórmula) 412.48
Porcentaje de pureza 95%
Cantidad 1 g
Forma física Sólido