Learn More
Alfa Aesar™ N-Boc-L-glutamine 4-nitrophenyl ester, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H62707.06
Detalles adicionales : CAS : 15387-45-8 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15489188
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
15387-45-8
367.358
HJMMCTZLXOVMFB-LBPRGKRZSA-N
7017891
CC(C)(C)OC(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
C16H21N3O7
MFCD00065572
boc-gln-onp, a-boc-l-glutamine 4-nitrophenyl ester, boc-gln-op, boc-l-glutamine 4-nitrophenyl ester, 4-nitrophenyl 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-carbamoylbutanoate, boc-glutamine-onp, boc-l-gln-onp, boc-gln-4-nitrophenyl oh, n2-1,1-dimethylethoxy carbonyl-l-glutamine, 4-nitrophenyl ester, boc-gln-onp hplc, n-
(4-nitrophenyl) (2S)-5-amino-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-5-oxopentanoate
Especificaciones
N-Boc-L-glutamine 4-nitrophenyl ester
C16H21N3O7
1896303
HJMMCTZLXOVMFB-LBPRGKRZSA-N
(4-nitrophenyl) (2S)-5-amino-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-5-oxopentanoate
7017891
Powder
White
Light Sensitive
15387-45-8
MFCD00065572
boc-gln-onp, a-boc-l-glutamine 4-nitrophenyl ester, boc-gln-op, boc-l-glutamine 4-nitrophenyl ester, 4-nitrophenyl 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-carbamoylbutanoate, boc-glutamine-onp, boc-l-gln-onp, boc-gln-4-nitrophenyl oh, n2-1,1-dimethylethoxy carbonyl-l-glutamine, 4-nitrophenyl ester, boc-gln-onp hplc, n-
CC(C)(C)OC(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
367.358
367.35
95%
5g
Videos
SDS Documentos