Learn More
Ácido N-BOC-L-aspártico, 99 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4511392
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
13726-67-5
C9H15NO6
233.22
KAJBMCZQVSQJDE-YFKPBYRVSA-N
boc-asp-oh, n-tert-butoxycarbonyl-l-aspartic acid, boc-l-aspartic acid, boc-l-asp-oh, n-boc-l-aspartic acid, boc-aspartic acid, boc-l-aspartic acid-oh, n-tert-butyloxycarbonyl-l-aspartic acid, n-t-butoxycarbonyl-l-aspatic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino butanedioic acid
99718
ácido (2S)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]butanodioico
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)O
13726-67-5
C9H15NO6
233.22
KAJBMCZQVSQJDE-YFKPBYRVSA-N
boc-asp-oh, n-tert-butoxycarbonyl-l-aspartic acid, boc-l-aspartic acid, boc-l-asp-oh, n-boc-l-aspartic acid, boc-aspartic acid, boc-l-aspartic acid-oh, n-tert-butyloxycarbonyl-l-aspartic acid, n-t-butoxycarbonyl-l-aspatic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino butanedioic acid
99718
ácido (2S)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]butanodioico
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)O
Nombre del producto químico o material N-BOC-L-Aspartic acid
Punto de fusión 116.0°C to 120.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HO2CCH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2H
Cantidad 1 g
Rotación específica − 6.20
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.22
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino