Learn More
Alfa Aesar™ N-Boc-L-aspartic acid 4-methyl ester dicyclohexylammonium salt, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H62380.14
Detalles adicionales : CAS : 135941-84-3 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15447356
  • 170.00€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
135941-84-3
428.57
VAZLUTJIPMHAQN-ZCMDIHMWSA-N
53229907
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)OC)C(=O)O.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2
C22H40N2O6
MFCD00270494
dicyclohexylamine s-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-methoxy-4-oxobutanoate, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid; dicha, boc-asp ome-oh inverted exclamation mark currencydcha, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid-n-cyclohexylcyclohexanamine 1/1 non-preferred name
N-cyclohexylcyclohexanamine;(2S)-4-methoxy-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-oxobutanoic acid
Especificación
N-Boc-L-aspartic acid 4-methyl ester dicyclohexylammonium salt
C22H40N2O6
dicyclohexylamine s-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-methoxy-4-oxobutanoate, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid; dicha, boc-asp ome-oh inverted exclamation mark currencydcha, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid-n-cyclohexylcyclohexanamine 1/1 non-preferred name
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)OC)C(=O)O.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2
428.57
428.56
95%
142°C to 143°C
135941-84-3
MFCD00270494
VAZLUTJIPMHAQN-ZCMDIHMWSA-N
N-cyclohexylcyclohexanamine;(2S)-4-methoxy-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-oxobutanoic acid
53229907
Solid
White
25g