Learn More
N-Boc-L-Allylglycine, TRC
Product Code. 30335885
Change view
Click to view available options
Quantity:
500 mg
Unit Size:
500mg
Product Code. Quantity Unit Size
30335885 500 mg 500mg
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30335885 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB600500500MG
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material N-Boc-L-Allylglycine
CAS 90600-20-7
Molecular Formula C10H17NO4
Quantity 500 mg
Synonym (S)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-4-pentenoic acid, BOC-L-Allylglycine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-(S)-allylglycine, N-BOC-L-Allylglycine, N-tert-Butoxycarbonyl-L-allylglycine, (S)-N-Boc-Allylglycine
InChI Formula InChI=1S/C10H17NO4/c1-5-6-7(8(12)13)11-9(14)15-10(2,3)4/h5,7H,1,6H2,2-4H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-/m0/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC=C)C(=O)O
IUPAC Name (2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pent-4-enoic acid
Molecular Weight (g/mol) 215.25
Formula Weight 215.1158
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.