Learn More
N-BOC-Hexahidro-1H-azepin-4-ona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228413
61.73 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
188975-88-4
C11H19NO3
213.28
MFCD03788435
PMLBUVZPRKXMOX-UHFFFAOYSA-N
n-boc-hexahydro-1h-azepin-4-one, 1-boc-hexahydro-1h-azepin-4-one, 4-oxoazepane-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-homopiperazin-4-one, 1-boc-4-azepanone, n-boc-hexahydro-1h-azepine-4-one, tert-butyl hexahydro-4-oxo-1h-azepine-1-carboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl-4-oxoazepane, 4-oxo-azepane-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1,1-dimethylethyl 4-oxohexahydro-1h-azepine-1-carboxylate
1512679
terc-butilo 4-oxoazepano-1-carboxilato
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(=O)CC1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
188975-88-4
C11H19NO3
213.28
MFCD03788435
PMLBUVZPRKXMOX-UHFFFAOYSA-N
n-boc-hexahydro-1h-azepin-4-one, 1-boc-hexahydro-1h-azepin-4-one, 4-oxoazepane-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-homopiperazin-4-one, 1-boc-4-azepanone, n-boc-hexahydro-1h-azepine-4-one, tert-butyl hexahydro-4-oxo-1h-azepine-1-carboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl-4-oxoazepane, 4-oxo-azepane-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1,1-dimethylethyl 4-oxohexahydro-1h-azepine-1-carboxylate
1512679
terc-butilo 4-oxoazepano-1-carboxilato
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(=O)CC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N-BOC-Hexahydro-1H-azepin-4-one
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.28
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido o sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-BOC-Hexahydro-1H-azepin-4-one
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.