Learn More
N-BOC-Hexahidro-1H-azepin-4-ona, 97 %, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 435540050
Detalles adicionales : CAS : 188975-88-4 Peso : 0.05500kg
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10008339
  • 263.00€ / 5 g
Envío estimado: 13-08-2021
188975-88-4
213.28
n-boc-hexahydro-1h-azepin-4-one, 1-boc-hexahydro-1h-azepin-4-one, 4-oxoazepane-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-homopiperazin-4-one, 1-boc-4-azepanone, n-boc-hexahydro-1h-azepine-4-one, tert-butyl hexahydro-4-oxo-1h-azepine-1-carboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl-4-oxoazepane, 4-oxo-azepane-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1,1-dimethylethyl 4-oxohexahydro-1h-azepine-1-carboxylate
terc-butilo 4-oxoazepano-1-carboxilato
C11H19NO3
PMLBUVZPRKXMOX-UHFFFAOYSA-N
1512679
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(=O)CC1
Especificaciones
N-BOC-Hexahydro-1H-azepin-4-one
Frasco de vidrio
5g
96.0
96% min. (GC)
n-boc-hexahydro-1h-azepin-4-one, 1-boc-hexahydro-1h-azepin-4-one, 4-oxoazepane-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-homopiperazin-4-one, 1-boc-4-azepanone, n-boc-hexahydro-1h-azepine-4-one, tert-butyl hexahydro-4-oxo-1h-azepine-1-carboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl-4-oxoazepane, 4-oxo-azepane-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1,1-dimethylethyl 4-oxohexahydro-1h-azepine-1-carboxylate
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(=O)CC1
213.28
213.28
97%
Authentic
De incoloro a amarillo
188975-88-4
100.0
C11H19NO3
PMLBUVZPRKXMOX-UHFFFAOYSA-N
terc-butilo 4-oxoazepano-1-carboxilato
1512679
Líquido o sólido de baja fusión
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • N-BOC-Hexahydro-1H-azepin-4-one
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos
Certificados