Learn More
missing translation for 'mainFrameDownMessage'
Alfa Aesar™ N-Boc-glycyl-L-leucine, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H62569.MD
Detalles adicionales : Peso : 0.00025kg
Cantidad. 250mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15489078
  • en la oferta / 250 miligramos
Este ítem no se puede comprar online porque su precio está sujeto a variación. Por favor, contacte con nuestro equipo de soporte de producto en el 902 239 303 para recibir ayuda.
Especificaciones
51871-42-2
288.344
RGNNFKYULPHSJI-VIFPVBQESA-N
11953699
CC(C)CC(C(=O)O)NC(=O)CNC(=O)OC(C)(C)C
C13H24N2O5
MFCD00190801
boc-gly-leu-oh, l-leucine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl glycyl, boc-gly-l-leu-oh, 2s-2-2-tert-butoxycarbonyl amino acetamido-4-methylpentanoic acid
(2S)-4-methyl-2-[[2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]acetyl]amino]pentanoic acid
Especificaciones
N-Boc-glycyl-L-leucine
C13H24N2O5
boc-gly-leu-oh, l-leucine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl glycyl, boc-gly-l-leu-oh, 2s-2-2-tert-butoxycarbonyl amino acetamido-4-methylpentanoic acid
CC(C)CC(C(=O)O)NC(=O)CNC(=O)OC(C)(C)C
288.344
288.34
98%
51871-42-2
MFCD00190801
RGNNFKYULPHSJI-VIFPVBQESA-N
(2S)-4-methyl-2-[[2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]acetyl]amino]pentanoic acid
11953699
Solid
250mg
Videos
SDS Documentos