Learn More
N-Boc-D-treonina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
It is known to inhibit growth and cell wall synthesis of Mycobacterium smegmatis. Also used as a synthetic intermediate for the production of chiral antibiotics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se sabe que inhibe el crecimiento y la síntesis de la pared celular de Mycobacterium smegmatis. También se utiliza como intermediario sintético para la producción de antibióticos quirales.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un sitio fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Se sabe que inhibe el crecimiento y la síntesis de la pared celular de Mycobacterium smegmatis. También se utiliza como intermediario sintético para la producción de antibióticos quirales.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un sitio fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N-Boc-D-threonine |
Beilstein | 2051734 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.23 |
Porcentaje de pureza | 95% |
Cantidad | 25 g |
Forma física | Sólido |