Learn More
Alfa Aesar™ N-Boc-D-styrylalanine dicyclohexylammonium salt, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H62782.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15457836
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
261380-19-2
472.67
XFECITMZVLWAJB-BTQNPOSSSA-N
N-cyclohexylcyclohexanamine;(2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-5-phenylpent-4-enoic acid
C28H44N2O4
MFCD01860890
71433587
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC=CC1=CC=CC=C1)C(=O)O.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2
Especificaciones
N-Boc-D-styrylalanine dicyclohexylammonium salt
C28H44N2O4
XFECITMZVLWAJB-BTQNPOSSSA-N
N-cyclohexylcyclohexanamine;(2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-5-phenylpent-4-enoic acid
71433587
Powder
White
261380-19-2
MFCD01860890
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC=CC1=CC=CC=C1)C(=O)O.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2
472.67
472.66
98%
1g
Videos
SDS Documentos