Learn More
Éster metílico de N-BOC-D-serina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10402894
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
95715-85-8
C9H17NO5
219.237
MFCD00270516
SANNKFASHWONFD-ZCFIWIBFSA-N
boc-d-ser-ome, boc-d-serine methyl ester, n-boc-d-serine methyl ester, n-boc-d-serine methylester, n-tert-butoxycarbonyl-d-serine methyl ester, boc-d-serinemethyl ester, n-boc-d-serinemethylester, --methyl n-boc-d-serinate, r-methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoate, methyl n-tert-butoxycarbonyl-d-serinate
377723
metil (2R)-3-hidroxi-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanato
CC(C)(C)OC(=O)NC(CO)C(=O)OC
95715-85-8
C9H17NO5
219.237
MFCD00270516
SANNKFASHWONFD-ZCFIWIBFSA-N
boc-d-ser-ome, boc-d-serine methyl ester, n-boc-d-serine methyl ester, n-boc-d-serine methylester, n-tert-butoxycarbonyl-d-serine methyl ester, boc-d-serinemethyl ester, n-boc-d-serinemethylester, --methyl n-boc-d-serinate, r-methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoate, methyl n-tert-butoxycarbonyl-d-serinate
377723
metil (2R)-3-hidroxi-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanato
CC(C)(C)OC(=O)NC(CO)C(=O)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N-BOC-D-Serine methyl ester
Punto de ebullición 215.0°C
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.24
Porcentaje de pureza 97%
Densidad 1.0800g/mL
Cantidad 1 g
Temperatura de inflamación 113°C
Gravedad específica 1.08
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-BOC-D-Serine methyl ester
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.