Learn More
N-BOC-D-fenilalanina, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10435275
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
77119-85-8
C14H19NO3
249.31
MFCD00274187
ZJTYRNPLVNMVPQ-GFCCVEGCSA-N
n-boc-d-phenylalaninal, boc-d-phenylalaninal, r-+-2-tert-butoxycarbonylamino-3-phenylpropanal, r-tert-butyl 1-oxo-3-phenylpropan-2-yl carbamate, n-boc-2 r-3-phenylpropanal, tert-butyl n-2r-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl carbamate, tert-butyl 2r-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl carbamate, carbamic acid, 1r-1-formyl-2-phenylethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, boc-d-phe-h, pubchem11217
7020444
tert-butil N-[(2R)-1-oxo-3-fenilpropan-2-il]carbamato
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC1=CC=CC=C1)C=O
77119-85-8
C14H19NO3
249.31
MFCD00274187
ZJTYRNPLVNMVPQ-GFCCVEGCSA-N
n-boc-d-phenylalaninal, boc-d-phenylalaninal, r-+-2-tert-butoxycarbonylamino-3-phenylpropanal, r-tert-butyl 1-oxo-3-phenylpropan-2-yl carbamate, n-boc-2 r-3-phenylpropanal, tert-butyl n-2r-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl carbamate, tert-butyl 2r-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl carbamate, carbamic acid, 1r-1-formyl-2-phenylethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, boc-d-phe-h, pubchem11217
7020444
tert-butil N-[(2R)-1-oxo-3-fenilpropan-2-il]carbamato
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC1=CC=CC=C1)C=O
Nombre del producto químico o material N-BOC-D-Phenylalaninal
Punto de fusión 85.0°C to 89.0°C
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Tan or White
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Espectro infrarrojo Authentic
Envase Glass Bottle
Rotación específica + 45.00
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.31
Porcentaje de pureza 97%
Condición de rotación específica + 45.00 (20.00°C C=0.5,Methanol)
Cantidad 1 g
Forma física Polvo cristalino