Learn More
Alfa Aesar™ N-Boc-D-aspartic acid 4-tert-butyl ester dicyclohexylammonium salt, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H62664.03
Detalles adicionales : CAS : 200334-95-8 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15497696
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
200334-95-8
470.651
OMYRDWOMNDCKEJ-DDWIOCJRSA-N
50998699
CC(C)(C)OC(=O)CC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2
C25H46N2O6
MFCD00076911
boc-d-asp otbu-oh dcha, boc-d-asp otbu-oh.dcha, dicyclohexylamine r-4-tert-butoxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoate, boc-d-asp otbu-oh . dcha, boc-d-asp otbu-oh inverted exclamation mark currencydcha, 2r-4-tert-butoxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid; dicha, 2r-4-tert-butoxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid-n-cyclohexylcyclohexanamine 1/1 non-preferred name
N-cyclohexylcyclohexanamine;(2R)-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-oxobutanoic acid
Especificaciones
N-Boc-D-aspartic acid 4-tert-butyl ester dicyclohexylammonium salt
C25H46N2O6
boc-d-asp otbu-oh dcha, boc-d-asp otbu-oh.dcha, dicyclohexylamine r-4-tert-butoxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoate, boc-d-asp otbu-oh . dcha, boc-d-asp otbu-oh inverted exclamation mark currencydcha, 2r-4-tert-butoxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid; dicha, 2r-4-tert-butoxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid-n-cyclohexylcyclohexanamine 1/1 non-preferred name
CC(C)(C)OC(=O)CC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2
470.651
470.64
98%
200334-95-8
MFCD00076911
OMYRDWOMNDCKEJ-DDWIOCJRSA-N
N-cyclohexylcyclohexanamine;(2R)-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-oxobutanoic acid
50998699
Solid
1g
Videos
SDS Documentos