Learn More
Alfa Aesar™ N-Boc-D-aspartic acid 1-tert-butyl ester, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H66716.03
Detalles adicionales : CAS : 77004-75-2 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15442809
  • 34.01€ / 1 g
Fecha estimada de envío
05-01-2021
77004-75-2
289.328
RAUQRYTYJIYLTF-MRVPVSSYSA-N
7019660
CC(C)(C)OC(=O)C(CC(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
C13H23NO6
MFCD00236827
boc-d-asp-otbu, r-4-tert-butoxy-3-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, n-boc-d-aspartic acid 1-tert-butyl ester, r-4-tert-butoxy-3-boc-amino-4-oxobutanoic acid, 3r-4-tert-butoxy-3-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, boc-d-aspotbu, n-boc-d-asparticacid1-tert-butyl ester, r-4-tert-butoxy-3-boc-amino-4-oxobutanoicacid, n-tert-butyloxycarbonyl-d-aspartic acid 1-tert-butyl ester
(3R)-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-oxobutanoic acid
Especificaciones
N-Boc-D-aspartic acid 1-tert-butyl ester
C13H23NO6
3553120
RAUQRYTYJIYLTF-MRVPVSSYSA-N
(3R)-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-oxobutanoic acid
7019660
Solid
1g
77004-75-2
MFCD00236827
boc-d-asp-otbu, r-4-tert-butoxy-3-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, n-boc-d-aspartic acid 1-tert-butyl ester, r-4-tert-butoxy-3-boc-amino-4-oxobutanoic acid, 3r-4-tert-butoxy-3-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, boc-d-aspotbu, n-boc-d-asparticacid1-tert-butyl ester, r-4-tert-butoxy-3-boc-amino-4-oxobutanoicacid, n-tert-butyloxycarbonyl-d-aspartic acid 1-tert-butyl ester
CC(C)(C)OC(=O)C(CC(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
289.328
289.33
98%
Videos
SDS Documentos