Learn More
N-BOC-4-metileno-L-prolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15451315
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
84348-38-9
C11H17NO4
227.26
MFCD01861787
ULLGRIBXGPATMA-UHFFFAOYNA-N
n-boc-4-methylene-l-proline, s-1-tert-butoxycarbonyl-4-methylenepyrrolidine-2-carboxylic acid, 1-boc-s-4-methylenepyrrolidine-2-carboxylic acid, s-4-methylene-pyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester, 2s-1-tert-butoxycarbonyl-4-methylidenepyrrolidine-2-carboxylic acid, 1,2-pyrrolidinedicarboxylicacid, 4-methylene-, 1-1,1-dimethylethyl ester, 2s, n-boc-4-methylene-l-prolne, n-t-boc-4-methylene-l-proline, 1-tert-butoxycarbonyl-4-methyleneproline
21727417
1-[(tert-butoxy)carbonyl]-4-methylidenepyrrolidine-2-carboxylic acid
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=C)CC1C(O)=O
84348-38-9
C11H17NO4
227.26
MFCD01861787
ULLGRIBXGPATMA-UHFFFAOYNA-N
n-boc-4-methylene-l-proline, s-1-tert-butoxycarbonyl-4-methylenepyrrolidine-2-carboxylic acid, 1-boc-s-4-methylenepyrrolidine-2-carboxylic acid, s-4-methylene-pyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester, 2s-1-tert-butoxycarbonyl-4-methylidenepyrrolidine-2-carboxylic acid, 1,2-pyrrolidinedicarboxylicacid, 4-methylene-, 1-1,1-dimethylethyl ester, 2s, n-boc-4-methylene-l-prolne, n-t-boc-4-methylene-l-proline, 1-tert-butoxycarbonyl-4-methyleneproline
21727417
1-[(tert-butoxy)carbonyl]-4-methylidenepyrrolidine-2-carboxylic acid
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=C)CC1C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N-BOC-4-methylene-L-proline
Punto de fusión 110.0°C to 115.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.26
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-BOC-4-methylene-L-proline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2