Learn More
Alfa Aesar™ N-Boc-4-methyl-D-phenylalanine, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H61682.06
Detalles adicionales : CAS : 80102-27-8 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15498248
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
80102-27-8
279.336
JYRWNPUFECDJCX-GFCCVEGCSA-N
7006640
CC1=CC=C(C=C1)CC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
C15H21NO4
MFCD01317726
boc-4-methyl-d-phenylalanine, boc-d-phe 4-me-oh, boc-d-4-methylphenylalanine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-p-tolyl propanoic acid, boc-4-methy-d-phenylalanine, boc-d-4-methylphe, boc-p-me-d-phe-oh, boc-d-4-me-phe-oh, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-methylphenyl propanoic acid, d-phenylalanine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-4-methyl
(2R)-3-(4-methylphenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid
Especificaciones
N-Boc-4-methyl-D-phenylalanine
C15H21NO4
boc-4-methyl-d-phenylalanine, boc-d-phe 4-me-oh, boc-d-4-methylphenylalanine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-p-tolyl propanoic acid, boc-4-methy-d-phenylalanine, boc-d-4-methylphe, boc-p-me-d-phe-oh, boc-d-4-me-phe-oh, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-methylphenyl propanoic acid, d-phenylalanine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-4-methyl
CC1=CC=C(C=C1)CC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
279.336
279.33
95%
5g
80102-27-8
MFCD01317726
JYRWNPUFECDJCX-GFCCVEGCSA-N
(2R)-3-(4-methylphenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid
7006640
Solid
84°C to 88°C
Videos
SDS Documentos