Learn More
N-BOC-4-Hydroxypiperidine, 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 368270250
Detalles adicionales : CAS : 109384-19-2 Peso : 0.07500kg
Cantidad. 25g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10794943
  • 144.00€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 02-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
109384-19-2
201.27
PWQLFIKTGRINFF-UHFFFAOYSA-N
643502
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)O
C10H19NO3
MFCD01075174
n-boc-4-hydroxypiperidine, 1-boc-4-hydroxypiperidine, n-boc-4-piperidinol, 1-boc-4-piperidinol, n-boc-4-hydroxylpiperidine, n-boc-4-hydroxy piperidine, 1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxypiperidine, 4-hydroxy-n-boc-piperidine, 1-boc-4-hydroxy-piperidine
tert-butyl 4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
Especificaciones
N-BOC-4-Hydroxypiperidine
Glass bottle
60.0°C to 65.0°C
97%
96.0
96% min. (GC)
MFCD01075174
PWQLFIKTGRINFF-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
643502
Powder
Authentic
White to Cream
25g
109384-19-2
100.0
C10H19NO3
n-boc-4-hydroxypiperidine, 1-boc-4-hydroxypiperidine, n-boc-4-piperidinol, 1-boc-4-piperidinol, n-boc-4-hydroxylpiperidine, n-boc-4-hydroxy piperidine, 1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxypiperidine, 4-hydroxy-n-boc-piperidine, 1-boc-4-hydroxy-piperidine
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)O
201.27
201.27
97%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • N-BOC-4-Hydroxypiperidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos