Learn More
Alfa Aesar™ N-Boc-4-fluoro-D-phenylalanine, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H61789.03
Detalles adicionales : CAS : 57292-45-2 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15498358
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
57292-45-2
283.299
RCXSXRAUMLKRRL-LLVKDONJSA-N
2734493
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=C(C=C1)F)C(=O)O
C14H18FNO4
MFCD00079669
boc-d-phe 4-f-oh, boc-d-4-fluorophe, boc-d-4-fluorophenylalanine, boc-4-fluoro-d-phenylalanine, boc-4-fluoro-d-phe, n-tert-butoxycarbonyl-4-fluoro-d-phenylalanine, boc-p-fluoro-d-phe-oh, boc-4-fluoro-d-phe-oh, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-fluorophenyl propanoic acid, boc-p-fluoro-d-phenylalanine
(2R)-3-(4-fluorophenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid
Especificaciones
N-Boc-4-fluoro-D-phenylalanine
C14H18FNO4
4323475
RCXSXRAUMLKRRL-LLVKDONJSA-N
(2R)-3-(4-fluorophenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid
2734493
Solid
83°C to 86°C
57292-45-2
MFCD00079669
boc-d-phe 4-f-oh, boc-d-4-fluorophe, boc-d-4-fluorophenylalanine, boc-4-fluoro-d-phenylalanine, boc-4-fluoro-d-phe, n-tert-butoxycarbonyl-4-fluoro-d-phenylalanine, boc-p-fluoro-d-phe-oh, boc-4-fluoro-d-phe-oh, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-fluorophenyl propanoic acid, boc-p-fluoro-d-phenylalanine
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=C(C=C1)F)C(=O)O
283.299
283.3
95%
1g
Videos
SDS Documentos