Learn More
Alfa Aesar™ N-Boc-4-bromoaniline, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H55226.06
Detalles adicionales : CAS : 131818-17-2 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15491398
  • 71.00€ / 5 g
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
131818-17-2
272.142
VLGPDTPSKUUHKR-UHFFFAOYSA-N
2773608
CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=C(C=C1)Br
C11H14BrNO2
MFCD01006612
tert-butyl 4-bromophenyl carbamate, tert-butyl n-4-bromophenyl carbamate, tert-butyl 4-bromophenylcarbamate, n-boc-4-bromoaniline, n-tert-butoxycarbonyl-4-bromoaniline, metronidazolebenzoate, n-boc 4-bromoaniline, 4-bromo-n-boc aniline, acmc-1c4z5, t-butyl 4-bromophenylcarbamate
tert-butyl N-(4-bromophenyl)carbamate
Especificaciones
N-Boc-4-bromoaniline
103°C to 106°C
131818-17-2
MFCD01006612
VLGPDTPSKUUHKR-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl N-(4-bromophenyl)carbamate
2773608
Solid
Brown to White
5g
C11H14BrNO2
tert-butyl 4-bromophenyl carbamate, tert-butyl n-4-bromophenyl carbamate, tert-butyl 4-bromophenylcarbamate, n-boc-4-bromoaniline, n-tert-butoxycarbonyl-4-bromoaniline, metronidazolebenzoate, n-boc 4-bromoaniline, 4-bromo-n-boc aniline, acmc-1c4z5, t-butyl 4-bromophenylcarbamate
CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=C(C=C1)Br
272.142
272.14
97%
Videos
SDS Documentos